Learn More
B-Tribromborazin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11360328
Verfügbar ab: 14-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
B-Tribromborazin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360328
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11360328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043723.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13703-88-3 | B3Br3H3N3 | 317.187 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13703-88-3
Summenformel B3Br3H3N3
Molekulargewicht (g/mol) 317.187
MDL-Nummer MFCD00058924
InChI-Schlüssel PCLMMJIWMGUYKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym b-tribromoborazine, 2,4,6-tribromoborazine, b-tribromoborazol, borazine, 2,4,6-tribromo
PubChem CID 23278010
IUPAC-Name 2,4,6-Tribrom-1,3,5,2,4,6 -triazatriborinan
SMILES B1(NB(NB(N1)Br)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material B-Tribromoborazine
Schmelzpunkt 124°C to 128°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
UN-Nummer UN1759
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 317.2
Reinheit (%) 96%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ20I056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2022 Catalog Number043723.06,043723.03
ChargennummerU02E009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043723.06,043723.03
ChargennummerE17X035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043723.06,043723.03
ChargennummerE12W006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043723.06,043723.03
ChargennummerL22U035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043723.06,043723.03
Name des Produkts
B-Tribromborazin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >