Learn More
Masterflex™ B/T™ Washdown-Pumpe mit variabler Drehzahl
Masterflex™ B/T™ Pumpe mit variabler Drehzahl für den Einsatz bei Transfer und Dispensierung großer Volumen
Marke: Masterflex™ 77111-67
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Masterflex™ B/T-Antriebe™ sind die beste Wahl für Massentransferanwendungen mit hohem Durchfluss
- Beständige Konstruktion mit langer Lebensdauer bei minimaler Wartung
- Zu den robusten Materialien gehören Edelstahl/Kohlenstoffstahl, Aluminiumgussgehäuse mit einer Epoxidpulverbeschichtung und Nylatron™ Walzen für dauerhafte Zuverlässigkeit
- Alle B/T-Antriebe verfügen über einen neuen und verbesserten Rapid-Load™ Pumpenkopf für schnellen und einfachen Schlauchwechsel
- Der neu gestaltete Verschlussmechanismus beinhaltet eine verbesserte Schlauchhalterung, die die Schläuche fest in ihrer Position hält, um den Ladevorgang weiter zu vereinfachen
- Kompatibel mit PerfectPosition™ Schlauchgrößen B/T 87 und B/T 91, die eine verbesserte Leistung bei Anwendungen mit höherem Druck und eine längere Lebensdauer der Schläuche bieten
- Durchflussrate 0,71/2,1 bis 42 l/min mit B/T-Schläuchen – Durchflussrate hängt von der Drehzahl des Antriebs und der Schlauchgröße ab
- Der Verriegelungsschalter schaltet die Stromversorgung ab, um den Antrieb zu stoppen, wenn die Tür geöffnet wird
- Abnehmbare Steuerung mit 1,9 m-Kabel zur Befestigung an Pumpe oder Wand
- Der Motor mit Schutzart IP56 schützt vor Staub und starken Wasserstrahlen
- Umkehrmotor: zum Spülen der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und zum Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen
- Mit 6 ft.-Netzkabel mit europäischem Stecker
- Der Strombedarf für den Antrieb beträgt 200 bis 260 V AC bei 50 Hz
Spezifikation
3,3 Ampere | |
Waschdown-fähig | |
230 VAC | |
IP 56 | |
1/2 PS | |
Für B/T 87 und B/T 91 |
Analoge variable Drehzahl | |
(44,2 x 68,6 x 40 cm) | |
0,71 bis 42 LPM | |
Rapid-Load Pumpenkopf, B/T 91-Schläuche (1 Meter) | |
3 | |
12 bis 321 U/min |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ B/T™ Washdown-Pumpe mit variabler Drehzahl > Analoge variable Drehzahl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur