Learn More
Alpha Packaging™ B-safe™ Beutel für biologische Gefahrstoffe aus Polyethylen
Hergestellt aus Polyethylen. Alpha Packaging™ B-safe™ Beutel für biologische Gefahrstoffe aus Polyethylen nehmen biologische Gefahrstoffe effektiv auf.
1500.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Gelb |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Material | Polyethylen |
Produkttyp | Beutel für biologische Gefahrstoffe |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12320609
|
Alpha Packaging™
12320609 |
1015 mm |
1500.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Hergestellt aus Polyethylen.Alpha Packaging™ B-safe™ Biohazard Beutel für biologische Gefahrstoffe aus Polyethylen nehmen biologische Gefahrstoffe effektiv auf.
- Wird in losen Verpackungen oder Spenderboxen für den Labortisch geliefert.
- Für anspruchsvolle Entsorgung
- Auf beiden Seiten mit dem Symbol für Biogefahr und Warnhinweisen gekennzeichnet:
- "Biogefährdung, Infektionsgefahr"
- "Verbrennen ohne Öffnen"
- Warnhinweise auf Englisch, Französisch und Deutsch
- Polyethylen (500 Gauge)
Spezifikation
Gelb | |
Ja | |
Polyethylen | |
Beutel für biologische Gefahrstoffe |