Learn More
B-HT 933 dihydrochloride, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18054712
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
B-HT 933 dihydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18054712
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18054712
Marke: Tocris Bioscience 2758/50
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective α2 agonist
Selective α2-adrenoceptor agonist. Exhibits greater than 300-fold selectivity for the α2-adrenoceptor over the α1-adrenoceptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36067-72-8
Summenformel C9H17Cl2N3O
Molekulargewicht (g/mol) 254.16
MDL-Nummer MFCD01529923
InChI-Schlüssel HBLPYIOKPJVFQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym b-ht 933 dihydrochloride, azepexole hydrochloride, azepexole dihydrochloride, 2-amino-6-ethyl-4,5,7,8-tetrahydro-6h-oxazolo 5,4-d azepine dihydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydro-6-ethyl-4h-oxazolo 4,5-d azepin-2-amine dihydrochloride, 6-ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-4h-oxazolo 4,5-d azepin-2-amine dihydrochloride, dsstox_cid_25756, dsstox_rid_81099, dsstox_gsid_45756, azepexole hcl
PubChem CID 169743
IUPAC-Name dihydrogen 6-ethyl-4H,5H,6H,7H,8H-[1,3]oxazolo[4,5-d]azepin-2-amine dichloride
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CCN1CCC2=C(CC1)N=C(N)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material B-HT 933 dihydrochloride
Menge 50 mg
Formelmasse 254.16
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
B-HT 933 dihydrochloride, Tocris Bioscience™ >