Learn More
BUCHI V-850 und V-855 Vakuumregler
Universalgeräte für die Anzeige, Einstellung und Überwachung aller Vakuumsysteme
Marke:  BUCHI 047297
Artikelnummer. 10434052
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Vermeiden Sie die Überschneidung von Verdampfungsanwendungen, indem Sie eine Präzisionssteuerung einführen und zu aggressive Endvakuumeinstellungen vermeiden. Die kompakten und intuitiv bedienbaren Geräte sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Chemische beständige, integrierte Belüftungsventile und Drucksensoren. Zur Kombination mit einer Buchi V-700/710 Vakuumpumpe für hysteresefreie Vakuumkontrolle oder einer Ventileinheit mit V-850/855 zur präzisen Kontrolle des Hausvakuums.
V-850 Vakuumsteuerungsfunktionen:
  • Leichte Bedienung mit einem großen Steuerungsknopf und einer 4 in. großen graphischen Anzeige
  • Zeitschaltuhrfunktion für die Beendigung eines Prozesses nach einer vorgegebenen Zeit
  • Büchi Wizard – schnelle und einfache Menüeinrichtung
  • LabVac Funktion – durchgehender Betrieb mit minimalem Energiebedarf
  • Lösungsmittelbibliothek – 43 vorprogrammierte Lösungsmittel zur Vereinfachung der Parameterauswahl
Zusätzliche Funktionen des V-855 Vakuum-Controllers:
  • Gradient- und Wiederholungsfunktion für eine sanfte Destillation Ihrer anspruchsvollsten Lösungsmittel
  • Speichert bis zu 15 mit Gradientmodus programmierte Prozesse
  • EasyVac – automatische Prozesssteuerung aufgrund von Dampfdruckerkennung
  • Automatische Destillation – benötigt eine Stufensonde
Compliance
UL, CE, CSA
Spezifikation
Spezifikation
CE, CSA, UL
Rotavapor R-220 und 205
10 °C bis 40 °C
1400 bis 0 mbar (hPa), 1050 bis 1 Torr
120 mm
160 mm
106 mm
540 g
100/230 V
Vakuumkontroller V-850
Halter, Kommunikationskabel und Power-Pack
10° bis 40 °C
4.7 Zoll
6.3 in.
4.17 in.
1.19 lbs.
30 V Gleichstrom (mit Anschluss an Rotavapor und Vakuumpumpe V-700/710) oder 85 bis 264 V Gleichstrom-Netzteil
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BUCHI V-850 und V-855 Vakuumregler > V-850 Vakuumregler; für Rotavapor R-200/205