Learn More
Brady™ B-8423 Polyester Thermal Transfer Satin Labels
Printable, satin polyester labels for Thermal Transfer Printers.
Marke: Brady™ 062400
520.01 CHF gültig bis 2025-03-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Dauerhafter Acrylklebstoff
- 25 mm kleiner Kern
- Für glatte Oberflächen
Specifications
Autoklavierbar | |
XTHT-55-8423-3 | |
Weiß | |
Polyester (B-8423) | |
Unsteril | |
BBP™11, BBP™12, PR Plus Serie, THT 76 mm Kerndrucker | |
3000 Etiketten | |
-70 bis +110 °C | |
54 mm | |
50,8 mm |
UL- und CSA-zugelassen | |
Dauerhaftes Acryl | |
Satin | |
Thermotransfer | |
Bestandsverfolgung, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Platinenkennzeichnung, Lagermarkierung, Barcode-Etikettierung | |
1 | |
Rechteck | |
0,071 mm | |
101,6 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ B-8423 Polyester Thermal Transfer Satin Labels > Polyester (B-8423) Thermotransfer-Satin-Etiketten; Farbe: Weiß; Oberfläche: Satin; Höhe (metrisch): 50,8 mm; vertikale Wiederholung (metrisch): 54 mm; Breite (metrisch): 101,6 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction