Learn More
Brady™ B-499 Nylongewbeetikett – Serie B33
Das Material B-499 verfügt über eine Schutzbeschichtung aus Polyamid und einen dauerhaften Acrylklebstoff, der an den Oberflächen haftet. Auch in Autoklaven, Tiefkühlgeräten und Flüssigstickstoffumgebungen haftbeständig.
Marke: Brady™ 142995
Beschreibung
Nylongewebeband ist ideal für die Verwendung bei der Kabel- und Leitungskennzeichnung, für allgemeine Kennzeichnungszwecke in Laboren, Gerätepanels und Blenden. Flaches Klebeband, das auf glatten, rauen oder pulverbeschichteten Oberflächen haftet, sowie auf unregelmäßigen Oberflächen oder Oberflächen mit geringer Oberflächenenergie Die All-in-One-Kassette enthält Farbband und Etikettenmaterial, das UL-zugelassen und CSA-zugelassen ist.
- Etiketteigenschaften: Permanente Klebe-Etiketten
- Material: Nylon
- Farbe: Weiß
- Zur Verwendung mit dem Drucker: BBP™33 Etikettendrucker, BradyPrinter i3300
Spezifikation
Acryl | |
Polyamid-beschichtetes Nylongewebe | |
22,8 x 12,7 mm |
Weiß | |
BBP33 und BradyPrinter i3300 Etikettendrucker | |
B33-125-499 |