Learn More
Brady™ B-423 Polyesteretiketten für Thermotransfer
Drucketiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker.
51.95 CHF - 412.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | UL-, CSA- und AGA-zugelassen |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | White |
Ausführung | Glanz |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Etiketten pro Zeile | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Etiketten pro Zeile | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11593764
|
Brady™
030191 |
3.2 mm | 2 | 6.4 mm | 38.1 mm |
167.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11558254
|
Brady™
030507 |
4.8 mm | 1 | 7.3 mm | 25.4 mm |
167.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11589053
|
Brady™
018654 |
5.1 mm | 1 | 7.6 mm | 12.7 mm |
105.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11508264
|
Brady™
030512 |
5.1 mm | 1 | 7.6 mm | 16.5 mm |
337.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11583704
|
Brady™
030120 |
5.1 mm | 4 | 7.6 mm | 16.5 mm |
105.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11598254
|
Brady™
030511 |
6.4 mm | 1 | 8.9 mm | 19.1 mm |
150.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11528264
|
Brady™
030514 |
6.4 mm | 1 | 8.9 mm | 22.9 mm |
142.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11599053
|
Brady™
018658 |
6.4 mm | 1 | 8.9 mm | 25.4 mm |
164.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11568254
|
Brady™
030508 |
6.4 mm | 1 | 8.9 mm | 31.8 mm |
159.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11578254
|
Brady™
030509 |
6.4 mm | 1 | 8.9 mm | 34.9 mm |
175.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11518264
|
Brady™
030513 |
6.4 mm | 1 | 8.9 mm | 50.8 mm |
232.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
11543714
|
Brady™
030126 |
6.4 mm | 2 | 9.5 mm | 31.8 mm |
159.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
11563784
|
Brady™
030218 |
6.4 mm | 2 | 9.5 mm | 34.9 mm |
175.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
11573704
|
Brady™
030119 |
6.4 mm | 3 | 8.9 mm | 22.9 mm |
142.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
11513714
|
Brady™
030123 |
6.4 mm | 12 | 9.5 mm | 6.4 mm |
51.95 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
11523804
|
Brady™
030237 |
9.5 mm | 2 | 12.1 mm | 31.8 mm |
192.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
15751427
|
Brady™
030106 |
9.5 mm | 3 | 12.1 mm | 25.4 mm |
159.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
11543814
|
Brady™
030250 |
9.5 mm | 4 | 12.1 mm | 17.8 mm |
99.55 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
11523784
|
Brady™
030214 |
9.5 mm | 7 | 12.1 mm | 9.5 mm |
114.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
11573794
|
Brady™
030232 |
9.7 mm | 2 | 12.7 mm | 27.9 mm |
226.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
16677865
|
Brady™
030357 |
10.2 mm | 1 | 12.7 mm | 50.8 mm |
310.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
11523714
|
Brady™
030124 |
11.1 mm | 5 | 13.6 mm | 12.7 mm |
139.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
11543804
|
Brady™
030239 |
12.7 mm | 1 | 15.2 mm | 50.8 mm |
138.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
11553704
|
Brady™
030117 |
19,1 mm | 2 | 22,2 mm | 38,1 mm |
412.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
11583794
|
Brady™
030233 |
19.1 mm | 4 | 22.2 mm | 19.1 mm |
226.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
16667865
|
Brady™
030118 |
31.8 mm | 1 | 34.9 mm | 69.9 mm |
359.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
Description
- Permanenter Klebstoff
- Für glatte Oberflächen
Spécification
Autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Polyester (B-423) | |
Labels | |
Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Leiterplatten, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung | |
-94°F to +230°F | |
0.003 in |
UL-, CSA- und AGA-zugelassen | |
White | |
Die-cut | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
-70°C | |
-70 bis +110 °C | |
0.076 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.