Learn More
Azpack™ Azpack™ Permanent-Kabelbinder aus Nylon
Befestigen und organisieren Sie Computerkabel, Drähte und andere Gegenstände. Azpack™ nicht lösbare Kabelbinder aus Nylon, 200 x 4.8 mm, lösen sich nicht, wenn der Verriegelungsmechanismus eingerastet ist.
Marke:  Azpack™ 12396377
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12396377
  • 17.25 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
Erhältlich in diversen Größen und Farben.
  • Material – Nylon
  • Betriebstemperatur: Kabelbinder -40 °C bis 85 °C, Klebesockel -20 °C bis 60 °C
  • Entflammbarkeitsklasse UL94 Klasse V2
Spezifikation
Spezifikation
Kabelbinder
Braun
4.8 mm
22 kg
UL94 Klasse V2
Nylon
200 mm
200 x 4.8 mm
100/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azpack™ Azpack™ Permanent-Kabelbinder aus Nylon > Abmessungen: 200 l x 4.8 mmW; Braun