Learn More
Azpack™ Azpack™ Permanent-Kabelbinder aus Nylon
Befestigen und organisieren Sie Computerkabel, Drähte und andere Gegenstände. Azpack™ nicht lösbare Kabelbinder aus Nylon, 200 x 4.8 mm, lösen sich nicht, wenn der Verriegelungsmechanismus eingerastet ist.
Marke:  Azpack™ 12386377
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12386377
  • 16.80 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
Erhältlich in diversen Größen und Farben.
  • Material – Nylon
  • Betriebstemperatur: Kabelbinder -40 °C bis 85 °C, Klebesockel -20 °C bis 60 °C
  • Entflammbarkeitsklasse UL94 Klasse V2
Spezifikation
Spezifikation
Kabelbinder
Violett
4.8 mm
22 kg
UL94 Klasse V2
Nylon
200 mm
200 x 4.8 mm
100/Pckg.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azpack™ Azpack™ Permanent-Kabelbinder aus Nylon > Abmessungen: 200 l x 4.8 mmW; Violett