Learn More
Synergy Healthcare™ X12 Azowipe Hard Surface Bactericidal Wipes
Ermöglicht die schnelle Desinfektion von harten Oberflächen. Synergy Healthcare™ Azowipe™ Desinfektionstücher für harte Oberflächen verschmieren nicht und sind robust und langlebig für den täglichen Gebrauch.
71.25 CHF
Spezifikation
Produkttyp Desinfektionstuch
Einwegprodukt Ja
Format Wischtuch
Verpackungsmenge 200 Wischtücher/Spender
Sättigungslösung 70 % Isopropylalkohol
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15649795
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Synergy Healthcare™
81103
20 x 18 cm
71.25 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 70 %-Isopropylalkohol-Desinfektionsmittel
  • Breites Spektrum an Aktivitäten gegen eine Reihe von Mikroorganismen
  • Extrem schnelle Kontaktzeiten von 15 Sekunden
  • Nicht verschmierend und streifenfrei bei Verwendung auf harten Oberflächen.
  • Geeignet für die Lebensmittelherstellung, Gastgewerbe und Gastronomie.
  • Konform mit den HTM-01-05-Richtlinien
Spezifikation
Spezifikation
Desinfektionstuch
Wischtuch
70 % Isopropylalkohol
Ja
200 Wischtücher/Spender
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Synergy Healthcare™ X12 Azowipe Hard Surface Bactericidal Wipes
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado