Learn More
Azodicarbonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10589620
Azodicarbonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10589620 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10589620
Marke: Thermo Scientific Acros 105165000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 123-77-3 | C2H4N4O2 | 116.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X Bindungsbildung (Halogen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-77-3
Molekulargewicht (g/mol) 116.08
MDL-Nummer MFCD00007958
InChI-Schlüssel XOZUGNYVDXMRKW-AATRIKPKSA-N
Synonym azodicarbonamide, azodicarboxamide, diazenedicarboxamide, azobisformamide, azodiformamide, azodicarbamide, azodicarboamide, azobiscarbonamide, azobiscarboxamide, celogen az
PubChem CID 5462814
IUPAC-Name (E)-Carbamoyliminoharnstoff
SMILES C(=O)(N)N=NC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azodicarbonamide
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 195.0°C to 202.0°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C2H4N4O2
Strukturformel H2NCON=NCONH2
Menge 500 g
Beilstein 03,IV,246
Merck Index 15,912
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in common solvents, soluble in dimethyl sulfoxide, slightly soluble in demethylformamide
Formelmasse 116.08
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0399691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number105160025,105165000,105160050
ChargennummerA0373855 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number105160025,105165000,105160050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Azodicarbonamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Name des Produkts
Azodicarbonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >