Learn More
Azobenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10464125
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Azobenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10464125 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Glasflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10464125
Marke: Thermo Scientific Acros 401542500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 103-33-3 | C12H10N2 | 182.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-33-3
Summenformel C12H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 182.23
MDL-Nummer MFCD00003022
InChI-Schlüssel DMLAVOWQYNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym azobenzene, diazene, diphenyl, diazobenzene, e-diphenyldiazene, azobisbenzene, azofume, 1,2-diphenyldiazene, azodibenzeneazofume, diphenyldiimide, azobenzide
PubChem CID 2272
ChEBI CHEBI:190358
IUPAC-Name Diphenyldiazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azobenzene
Schmelzpunkt 66.0°C to 69.0°C
Farbe Orange
Dichte 100g/mL
Siedepunkt 293.0°C
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5N=NC6H5
Menge 250 g
Beilstein 16, 8
Merck Index 15, 909
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, glacial acetic acid,, acetone and benzene
Formelmasse 182.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0437415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/07/2024 Catalog Number401542500,401540500
ChargennummerA0430442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog Number401542500,401540500
ChargennummerA0449084 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number401542500,401540500
ChargennummerA0408518 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number401542500,401540500
ChargennummerA0414662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number401542500,401540500
Name des Produkts
Azobenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >