Learn More
Synergy Healthcare™ Autoklavier-Indikatorband
Hochwertige, vorgeformte, heißversiegelbare, abziehbare, sterile Barriereverpackung. Die Synergy Healthcare™ Azo™ selbstversiegelnden Sterilisierbeutel eignen sich für die Sterilisierung chirurgischer Instrumente, Laborgeräte oder klein- bis mittelgroßer Sets mit Dampf oder Ethylenoxid.
Marke:  Synergy Healthcare™ SSP13356
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15671974
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus speziell behandeltem Papier, das beim Öffnen des Beutels weniger Fasern freisetzt, wodurch sich das Kontaminationsrisiko verringert
  • Die neue Folientechnologie erhöht die Stärke der Beutelfolie bis zum 10-Fachen, wodurch ein Zerbrechen der Folie beim Öffnen praktisch ausgeschlossen ist.
  • Zwischen den 2 Schichten, aus denen sich die die Beutelfolie zusammensetzt, befinden sich Indikatoren, die ein Verschieben und das Auslaufen von Tinte verhindern.
  • Entspricht den Normen EN ISO 11607, Teil 1, und EN 868-4.
Spezifikation
Spezifikation
Sterilizer pouch
EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Blau
Polyethylen
135 μm
Dampf und EtO
350 x 130mm
130 mm
Cool dry place
Selbstklebend
Single-use
Unsteril
2000
6.30 kN/m
350 mm
Name des Produkts
Synergy Healthcare™ Autoklavier-Indikatorband > L x W: 350 x 130mm