Learn More
Synergy Healthcare™ Autoklavier-Indikatorband
Hochwertige, vorgeformte, heißversiegelbare, abziehbare, sterile Barriereverpackung. Die Synergy Healthcare™ Azo™ selbstversiegelnden Sterilisierbeutel eignen sich für die Sterilisierung chirurgischer Instrumente, Laborgeräte oder klein- bis mittelgroßer Sets mit Dampf oder Ethylenoxid.
Marke:  Synergy Healthcare™ MBA1081
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15601984
  • 316.00 CHF / 1200 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus speziell behandeltem Papier, das beim Öffnen des Beutels weniger Fasern freisetzt, wodurch sich das Kontaminationsrisiko verringert
  • Die neue Folientechnologie erhöht die Stärke der Beutelfolie bis zum 10-Fachen, wodurch ein Zerbrechen der Folie beim Öffnen praktisch ausgeschlossen ist.
  • Zwischen den 2 Schichten, aus denen sich die die Beutelfolie zusammensetzt, befinden sich Indikatoren, die ein Verschieben und das Auslaufen von Tinte verhindern.
  • Entspricht den Normen EN ISO 11607, Teil 1, und EN 868-4.
Spezifikation
Spezifikation
Beutel für Sterilisatoren
Autoklavierbar
Selbstklebend
Ja
Unsteril
1200
6.30 kN/m
200 mm
Kühler, trockener Ort
EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Blau
Polyethylen
135 μm
Dampf und EtO
200 x 90 mm
90 mm
Name des Produkts
Synergy Healthcare™ Autoklavier-Indikatorband > 381 L x 305 mm B