Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ Rollen mit Falte
Hochwertige, vorgeformte, heißversiegelbare, abziehbare, sterile Barriereverpackung. Die Synergy Healthcare™ Azo™ Seitenfaltensäcke auf Rolle eignen sich für die Sterilisierung chirurgischer Instrumente, Laborgeräte oder klein- bis mittelgroßer Sets mit Dampf oder Ethylenoxid.
Marke:  Synergy Healthcare™ MRF1062
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15651974
  • 229.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Schützt den Inhalt vor Zersetzung, Beschädigung und Kontamination.
  • Entspricht den Normen EN ISO 11607, Teil 1, und EN 868-4.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Blau
4/Karton
100 m x 200 mm
Sterilisatorbeutel
EN868-5 und ISO11607-1
Unsteril
Dampf und EO
100 m
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Synergy Healthcare™ Azo™ Rollen mit Falte > 100 ml x 100 B (mm)