Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ flache Beutel
Hochwertige, vorgeformte, heißversiegelbare, abziehbare, sterile Barriereverpackung. Die Synergy Healthcare™ Azo™ Flachbeutel eignen sich für die Sterilisierung chirurgischer Instrumente, Laborgeräte oder klein- bis mittelgroßer Sets mit Dampf oder Ethylenoxid.
Marke:  Synergy Healthcare™ PF100150
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15641954
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus speziell behandeltem Papier, das beim Öffnen des Beutels weniger Fasern freisetzt, wodurch sich das Kontaminationsrisiko verringert
  • Die neue Folientechnologie erhöht die Stärke der Beutelfolie bis zum 10-Fachen, wodurch ein Zerbrechen der Folie beim Öffnen praktisch ausgeschlossen ist.
  • Zwischen den 2 Schichten, aus denen sich die die Beutelfolie zusammensetzt, befinden sich Indikatoren, die ein Verschieben und das Auslaufen von Tinte verhindern.
  • Entspricht den Normen EN ISO 11607, Teil 1, und EN 868-4.
Spezifikation
Spezifikation
Kühler, trockener Ort
EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Blau
Für Stärke und Durchschlagschutz und hochqualitative Stärke bei Wasser MG-Kraftpapier
Unsteril
3600
6.30 kN/m
100 mm
Autoklavierbar
Heißsiegel
Ja
Polyethylen
135 μm
170 °C bis 210 °C
150 x 100 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Synergy Healthcare™ Azo™ flache Beutel > Höhe: 150 mm