Learn More
X10 THISTLE FUNNEL PP .
Aus Polypropylen
Marke:  Azlon FWC220
Artikelnummer. 10365250
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Glockenförmiger Trichter mit abnehmbarem langem Stiel
  • Stielabmessungen: Außendurchmesser 6 mm, Innendurchmesser 4 mm, Länge 25 mm
  • Der Stiel kann auf Länge geschnitten werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
34 mm
6 mm
25 mm
Glockentrichter
Polypropylen
Name des Produkts
X10 THISTLE FUNNEL PP . > Glockenförmig