Learn More
Azlon™ geradwandige Messbecher
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet optimale Festigkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit. Azlon™ Becher mit geraden Seiten eignen sich hervorragend zum Messen und Dosieren im Labor und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um vielen Anforderungen gerecht zu werden.
Marke:  Azlon BDA212P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10064274
  • 26.65 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-12-2025
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet optimale Festigkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit.Azlon™ Becher mit geraden Seiten eignen sich hervorragend zum Messen und Dosieren im Labor und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um vielen Anforderungen gerecht zu werden.
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch – gerade und stabile Form
  • Quadratische Form, mit Rand und großem Ausguss
  • Die Graduierungen sind klar und deutlich in unlöschbarer, lösungsmittelbeständiger Tinte aufgedruckt
  • Entspricht ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
42 mm
PP (Polypropylen)
40 mm
10/Packung
Becher
Ja
42 mm
25 ml
Ideal für allgemeine Laborarbeiten
2 mL
-20 °C bis +135 °C
Autoklavierbar
ISO 7056
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ geradwandige Messbecher > Kapazität: 25 ml