Learn More
Azlon™ Becher-Set mit geraden Seiten
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch – gerade und stabile Form
6.80 CHF - 40.40 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Optimal für allgemeine Laborarbeiten |
Typ | Geradlinige Seite |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10580681
|
Azlon
BDA218MES |
50 Ml, 100 ml, und 250 ml | N/A | ||||||
12483551
|
Azlon
BDA218MES |
50 Ml, 100 ml, und 250 ml | N/A | ||||||
12473551
|
Azlon
BDA1198 |
500 Ml, 1000 ml, und 2000 ml | N/A | ||||||
10578570
|
Azlon
BDA1199 |
10 Ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml und 250 ml | N/A | ||||||
10293430
|
Azlon
BDA1200 |
10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml und 2000 ml | N/A | ||||||
10165824
|
Azlon
BDA300P |
10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, 1000 ml und 2000 ml | N/A | ||||||
Beschreibung
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
- Set beliebter klassischer Azlon Becher
- Polypropylen-Material – gute chemische Beständigkeit
- Hält Temperaturen bis 121 °C stand und ist daher autoklavierbar
- Die Graduierungen sind klar und deutlich in unlöschbarer, lösungsmittelbeständiger Tinte aufgedruckt
Spezifikation
Polypropylen | |
Geradlinige Seite | |
Ja |
Optimal für allgemeine Laborarbeiten | |
Autoklavierbar | |
ISO 7056 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Becher-Set mit geraden Seiten