Learn More
Azlon™ HDPE-Becher mit Ausguss
Die HDPE-Eimer mit erhabener Graduierung und Ausguss gewährleisten einfaches Ausgießen
26.80 CHF - 65.75 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Eimer mit Ausguss |
---|---|
Material | HDPE |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Farbe | dimCapacityMetric | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | dimCapacityMetric | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12025562
|
Azlon
BWX106 |
Schwarz | N/A | |||||||
12055562
|
Azlon
BWX112 |
Weiß |
43.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12064588
|
Azlon
BWX114 |
Weiß |
65.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Geformter Griff für einfaches Anheben und Tragen
- Auswahl zwischen Weiß und Schwarz
- Erhabene Graduierungen
Spezifikation
Eimer mit Ausguss | |
HDPE | |
Nicht autoklavierbar | |
Je 1 |