Learn More
Azlon™ Pipettierbälle aus Gummi
Geeignet für Pipetten bis 100 ml
Marke:  Azlon PWY146
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15718047
  • 33.95 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
Geeignet für Pipetten bis 100 ml
  • Geeignet für Pipetten von bis zu 100 ml
  • Pipettierhilfe funktioniert mit verschiedenen Glaskugelventilen für Luftentlastung, Ansaugen und Lieferung
  • PWY145 eignet sich für die einhändige Bedienung
  • PWY146 verfügt über einen erweiterten Düseneinsatz für besseren Halt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gummi
Pipettenfüller
1/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Pipettierbälle aus Gummi >