Learn More
Azlon™ PTFE-Schliffmanschetten
Hergestellt aus reinem PTFE für hervorragende chemische, Korrosions- und Kontaminationsbeständigkeit, hohe thermische Stabilität und gute Biegeeigenschaften. Azlon™ PTFE-Manschetten bilden eine fettfreie, gasdichte Dichtung für geschliffene Glasverbindungen. Erhältlich in Standardgelenkgrößen für eine genaue Passform.
Marke:  Azlon SWN965
30.02 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10223610
  • 31.60 CHF / 10 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Beschreibung
Hergestellt aus reinem PTFE für hervorragende chemische, Korrosions- und Kontaminationsbeständigkeit, hohe thermische Stabilität und gute Biegeeigenschaften.Azlon™ PTFE-Manschetten bilden eine fettfreie, gasdichte Dichtung für geschliffene Glasverbindungen.Erhältlich in Standardgelenkgrößen für eine genaue Passform.
  • Gekürzter Konus aus reinem PTFE
  • Für die einfache Trennung von Gelenkverbindungsstücken
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Ermüdung
  • Arbeitstemperaturbereich von -100 bis +250 °C
  • Keine Kontamination durch Schmierstoffe an den Gelenken
  • Für den Einmalgebrauch oder gelegentlichen Einsatz vorgesehen
  • Geeignet für Arbeiten mit niedrigem Vakuum
  • PTFE-Gütegrad gemäß USP-Klasse VI
  • Gemäß US-Vorschriften für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Für Arbeiten mit schwachem Vakuum
Manschetten
34/35
PTFE
–100 bis 250 °C
Gekürzter Konus
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ PTFE-Schliffmanschetten > Gelenkgröße:34/35