Learn More
Azlon™ runde Enghalsflaschen aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
30 ml
60 ml
100 ml
125 mL
125 ml
150 mL
150 ml
250 mL
250 ml
500 mL
500 ml
1000 mL
1000 ml
2000 mL
2000 ml
Beschreibung
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme.Runde AzlonTM Enghalsflaschen aus Polypropylen sind gemäß den EU- und US-Vorschriften für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.
- Transparente, steife Polypropylen-Flaschen mit Polypropylen-Schraubverschlüssen
- Strapazierfähig und sehr langlebig
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
- Gute allgemeine chemische Beständigkeit
- Großpackungen enthalten die gleiche Anzahl an Flaschen und Verschlüssen, die separat verpackt sind
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1,01 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 17 mm |
Material | Polypropylen |
Menge | 10/Packung |
Verschlussfarbe | Durchscheinend |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Nein |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Product Information
Product information
DateigrößeVersion: 2 MB
Product information
DateigrößeVersion: 3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ runde Enghalsflaschen aus Polypropylen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur