Learn More
Azlon™ Polypropylen-Weithalsflaschen
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff. Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
Marke: Azlon™ BWP0060PN
Beschreibung
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff. Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
- Beständige Flaschen aus HDPE mit hoher Klarheit und Schraubverschlüssen aus Polypropylen
- Auslaufsicheres Design ohne Innenbeschichtung
- Glatte Innenkontur für effizientes und einfaches Ausgießen
- Sehr beständig und langlebig
- Ideal zur Lagerung zahlreicher Flüssigkeiten, zur Medienvorbereitung und Probenahme
- Gute chemische Beständigkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C
Spezifikation
60 ml | |
Durchscheinend | |
Polypropylen | |
10/Packung | |
Ohne Dichtungseinlage | |
Autoklavierbar | |
Weit | |
82 mm | |
3,22 in. | |
40 mm |
2,02 oz. | |
Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen zur Lagerung von Flüssigkeiten, Medienaufbereitung und Probenahme | |
22mm | |
Gut ablesbar | |
Ja | |
Nein | |
Rund | |
Runde Flasche mit großer Öffnung | |
Polypropylen | |
Schraubkappe |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30