Learn More
Azlon™ runde, durchscheinende, graduierte Weithalsflaschen aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
150 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Beschreibung
- Flaschen aus Polypropylen mit hoher Klarheit und guter chemischer Beständigkeit
- Auslaufsicheres Design ohne Innenbeschichtung
- Aufgedruckte Graduierungen zeigen klar und sauber Milliliter und Flüssigunzen
- Bedruckt mit großem, weißen Beschriftungsfeld für einfaches Kennzeichnen
- Glatte Innenkontur für effizientes Ausgießen und einfaches Reinigen
- Ideal für sowohl Flüssigkeiten als auch Feststoffe geeignet, perfekt für die mikrobiologische Probenahme
- Autoklavierbar bei 121 °C
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 34 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Flüssigkeiten und Feststoffe, perfekt zur mikrobiologischen Probenentnahme |
Material | Polypropylen |
Menge | 10/Packung |
Verschlussfarbe | Durchscheinend |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Product Information
Product information
DateigrößeVersion: 2 MB
Product information
DateigrößeVersion: 3 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ runde, durchscheinende, graduierte Weithalsflaschen aus Polypropylen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur