Learn More
Azlon™ Azlon™ Mehrsprachig bedruckte Polypropylen-Spritzflasche
Mit aufgedruckten Symbolen nach dem global harmonisierten System, NFPA-Gefahrendiamant, Gefahren- und Sicherheitshinweisen. Die Azlon™ Mehrsprachig bedruckten Spritzflaschen aus Polypropylen sind mit den Chemikaliennamen sowie wichtigen Sicherheitshinweisen in vier europäischen Sprachen bedruckt, sodass in Ländern mit europäischen Sprachen dieselben Spritzflaschen verwendet werden können.
Marke: Azlon™ WGW701PP
44.35 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bedruckt mit globalen harmonisierten Symbolen, NFPA-Diamanten, R-Sätzen und Sicherheitsinformationen. Azlon™ mehrsprachig bedruckte Spritzflaschen aus Polypropylen sind mit chemischen Bezeichnungen und wichtigen Sicherheitsinformationen in vier europäischen Sprachen bedruckt, sodass in europäischen Ländern keine unterschiedlichen Spritzflaschen mehr benötigt werden.
- Weithalswaschflaschen mit mehrsprachiger Beschriftung
- Hergestellt aus Polypropylen für hohe thermale und chemische Beständigkeit, autoklavierbar
- Unlöschbar in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch bedruckt
- Farbcodierter, einteiliger Verschluss aus PP behält Form bei der Verwendung
- Verschluss mit präziser Strahlspitzenöffnung für genaue Steuerung
Spezifikation
500 ml | |
Polypropylen | |
Weiß | |
Weit | |
Polypropylen |
Durchscheinend | |
5/Pckg. | |
Autoklavierbar | |
Dichlormethan | |
Verschlusskappe ohne Belüftung |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30