Learn More
Azlon™ graduierte Flaschen aus Polypropylen mit Beschriftungsfeld Artikelnummer.: 11333494
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ graduierte Flaschen aus Polypropylen mit Beschriftungsfeld
Artikelnummer. 11333494
125 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
Artikelnummer. 11333494
Marke: Azlon BLP0125PGRAD
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese lichtdurchlässigen Flaschen aus Polypropylen eignen sich gemäß den Vorgaben aus der EU und den USA optimal für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt. Azlon™ Messflaschen aus Polypropylen mit Beschriftungsfeld zeichnen sich durch ihre auslaufsichere Konstruktion ohne Einlage sowie durch eine gute Chemikalienbeständigkeit aus.
  • Flaschen aus Polypropylen mit hoher Klarheit
  • Auslaufsicheres Design ohne Innenbeschichtung
  • Aufgedruckte Graduierungen zeigen klar und sauber Milliliter und Flüssigunzen
  • Bedruckt mit großem, weißen Beschriftungsfeld für einfaches Kennzeichnen
  • Glatte Innenkontur für effizientes Ausgießen und einfaches Reinigen
  • Ideal für sowohl Flüssigkeiten als auch Feststoffe geeignet, perfekt für die mikrobiologische Probenahme
  • Autoklavierbar bei 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 32 mm
Material Polypropylen
Menge 10/Packung
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 100 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 mm
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ graduierte Flaschen aus Polypropylen mit Beschriftungsfeld >