Learn More
Azlon™ Becher aus Polypropylen
Optimal für allgemeine Laborarbeiten
Marke:  Azlon BDC238P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15324921
  • 38.40 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-10-2025
Beschreibung
  • Entspricht ISO 7056
  • Herkömmliche Becherform
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Die Graduierungen sind klar und deutlich in unlöschbarer, lösungsmittelbeständiger Tinte aufgedruckt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
95 mm
Polypropylen
50 ml
Becher
Ja
600 ml
125 mm
6/Pckg.
Autoklavierbar
ISO 7056
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Becher aus Polypropylen > Fassungsvermögen: 600 ml; AD: 95 mm