Learn More
PETRI DISH STAND EPOXY WHITE .
Ideal für die Inkubation kleiner Chargen
Marke:  Azlon SWP062
22.63 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10722807
  • 24.05 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • Fasst bis zu sechs 90-mm-Petrischalen
  • Aus polyamid- und epoxidbeschichtetem Stahl
  • Bietet eine bessere Wärme- und Chemikalienbeständigkeit als andere Beschichtungen.
  • Ideal für die Inkubation kleiner Chargen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Petrischalen (90 mm)
Polyamid- und epoxidbeschichteter Stahl
Max. 6
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PETRI DISH STAND EPOXY WHITE . > Material: Stahl; Polyamid-Epoxidbeschichtung