Learn More
Azlon™ Flaschenträger aus polyamidummanteltem Stahl
Ideal für den sicheren Transport von bis zu sechs Flaschen oder Waschflaschen
102.00 CHF - 106.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Flaschenträger |
---|---|
Material | Polyamidbeschichteter Stahl |
Anzahl pro Packung | 1 |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12030832
|
Azlon
BGS040 |
60 mm |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12094628
|
Azlon
BGS042 |
74 mm |
102.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Gefertigt aus polyamidbeschichtetem Stahl
- Bietet eine bessere Wärme- und Chemikalienbeständigkeit als andere Beschichtungen
Spezifikation
Flaschenträger | |
Polyamidbeschichteter Stahl | |
1 |