Learn More
SLIDE STAINING KIT,TROUGH ONLY
For use with Slide Staining Kit
Marke:  Azlon SWM016
Artikelnummer. 12053344
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Dimensions - 100 x 85 x 55mm
  • Supplied complete with a push-fit lid and small adapter to aid drainage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Black
Staining Trough
Polyacetal
Name des Produkts
SLIDE STAINING KIT,TROUGH ONLY > Dimensions: 100L x 85W x 55mmH