Learn More
Azlon™ Pipettierhelfer
Anwenderfreundlicher und genauer Pipettenfüller mit Unterdruckregelung per Daumenbewegung. Die AzlonTM Pipettierhilfe ermöglicht mithilfe einer neuartigen Ventilbaugruppe aus PTFE und Silikongummi die genaue Regelung des Befüllens und Entleerens von Pipetten.
128.00 CHF
Spezifikation
Material PVDF und Edelstahl, Edelstahl
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen in Medizin, Krankenhäusern, Biologie, Chemie, Getränke- und Nahrungsmittelproduktion, Pharmazie, Kosmetik und Forensik
Volumen (metrisch) 0,1 bis 100 ml
Typ Direktverdrängungs-Repetitionspipette
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11303714
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Azlon
PFL001N
Weiß
128.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11930885
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Azlon
PFL001B
Blau
128.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Einfach und präzise vakuumgesteuerte Pipettenfüller mit Daumenhebel.Die Azlon™ Pipettierhilfe verwendet eine neuartige PTFE- und Silikon-Gummi-Ventilbaugruppe für die Feinsteuerung der Pipettenfüllung und -entleerung.
  • Eine neuartige Ventilbaugruppe aus PTFE und Silikongummi steuert das erzeugte Vakuum durch einfaches Drücken des einzigartigen Gummibalgs
  • Durch das Bewegen des Daumenhebels können Pipetten von 0.1  bis 100 ml einfach und akkurat gefüllt oder entleert werden
  • Ausblaspipetten werden durch Drücken auf einen kleinen Drückball mit dem Daumen bedient
  • Ein austauschbarer Membranfilter aus PTFE (2 im Lieferumfang enthalten) stellt sicher, dass Flüssigkeiten nicht versehentlich in die Einheit gesaugt werden
  • Der Haltekonus für Filter und Pipette ist autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
PVDF und Edelstahl, Edelstahl
Anwendungen in Medizin, Krankenhäusern, Biologie, Chemie, Getränke- und Nahrungsmittelproduktion, Pharmazie, Kosmetik und Forensik
Direktverdrängungs-Repetitionspipette
Steril
0,1 bis 100 ml