Learn More
Azlon™ Pipettierhelfer
Anwenderfreundlicher und genauer Pipettenfüller mit Unterdruckregelung per Daumenbewegung. Die AzlonTM Pipettierhilfe ermöglicht mithilfe einer neuartigen Ventilbaugruppe aus PTFE und Silikongummi die genaue Regelung des Befüllens und Entleerens von Pipetten.
Marke: Azlon PFL001N
117.80 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Einfach und präzise vakuumgesteuerte Pipettenfüller mit Daumenhebel.Die Azlon™ Pipettierhilfe verwendet eine neuartige PTFE- und Silikon-Gummi-Ventilbaugruppe für die Feinsteuerung der Pipettenfüllung und -entleerung.
- Eine neuartige Ventilbaugruppe aus PTFE und Silikongummi steuert das erzeugte Vakuum durch einfaches Drücken des einzigartigen Gummibalgs
- Durch das Bewegen des Daumenhebels können Pipetten von 0.1 bis 100 ml einfach und akkurat gefüllt oder entleert werden
- Ausblaspipetten werden durch Drücken auf einen kleinen Drückball mit dem Daumen bedient
- Ein austauschbarer Membranfilter aus PTFE (2 im Lieferumfang enthalten) stellt sicher, dass Flüssigkeiten nicht versehentlich in die Einheit gesaugt werden
- Der Haltekonus für Filter und Pipette ist autoklavierbar
Spezifikation
PVDF und Edelstahl, Edelstahl | |
Anwendungen in Medizin, Krankenhäusern, Biologie, Chemie, Getränke- und Nahrungsmittelproduktion, Pharmazie, Kosmetik und Forensik | |
0,1 bis 100 ml |
Steril | |
Weiß | |
Direktverdrängungs-Repetitionspipette |