Learn More
Azlon™ Mehrsprachig bedruckte Spritzflasche mit Sicherheitsentlüftung Artikelnummer.: 15888467
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ Mehrsprachig bedruckte Spritzflasche mit Sicherheitsentlüftung
Artikelnummer. 15888467
Destilliertes Wasser
Click to view available options
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Artikelnummer. 15888467
Marke: Azlon WGW801P
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Azlon™ mehrsprachige runde integrierte Spritzflasche ist mit einem integrierten Ausguss geformt, um die Kontamination zu verringern, die durch das Innenrohr verursacht wird, das während der Nachfüllung das Tischgerät berührt.
  • Mehrsprachige Bildschirmanzeigen
  • Weithalsspritzflasche
  • Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
  • Wählen Sie aus fünf Lösungsmitteletiketten, alle mit neuen global harmonisierten Symbolen, NFPA-Diamant, R-Sätzen und Sicherheitshinweisen
  • Mit farbkodierten, einteiligen PP-Verschluss, der seine Form bei Gebrauch beibehalten
  • Mit integriertem Ausguss zur Vermeidung von Kontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Enthält Integrierter Ausguss
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Produkttyp Spülflasche
Chemical Label Destilliertes Wasser
Verschlussmaterial Polypropylen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Mehrsprachig bedruckte Spritzflasche mit Sicherheitsentlüftung >