Learn More
Azlon™ Deckel für quadratischen Korb
Für den Einsatz mit quadratischen Eimern aus HDPE
16.10 CHF - 22.45 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Deckel |
---|---|
Material | HDPE |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Quadratischer Becher |
Höhe (metrisch) | 45 mm |
Beschreibung
- Deckel mit spritzgegossenem versenktem Griff für quadratische Körbe
Spezifikation
Deckel | |
Nicht autoklavierbar | |
45 mm | |
Je 1 |
HDPE | |
Quadratischer Becher | |
280 mm | |
280 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Deckel für quadratischen Korb