Learn More
Azlon™ Azlon™ Probenflasche
Unzerbrechliche und leichte Probenbehälter. AzlonTM Probenbehälter aus LDPE mit aufklappbarem Deckel eignen sich optimal für zahlreiche Laboranwendungen.
Marke: Azlon BGG304
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Behälter mit dem unverlierbaren Klappdeckel sind für viele Anwendungen geeignet
- Leicht und bei normalem Gebrauch unzerbrechlich
- Widerstehen Temperaturen bis zu 80 °C
Spezifikation
Probenbehälter | |
LDPE | |
12 mm | |
20er-Pckg. |
Ja | |
2.5 ml | |
40 mm |
Cosmetic and chemical industries
DateigrößeVersion: 3.8 MB
Product information
DateigrößeVersion: 3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Azlon™ Probenflasche > Durchmesser:40mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur