Learn More
Azlon™ Runde Flaschen aus LDPE mit Schwenkdüse
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Beschreibung
Geeignet für die Verwendung als Tropf- oder Spritzflasche und zum Dispensieren von Gelen
- Runde LDPE-Flaschen mit schwenkbarem Düsenverschluss
- Die Düse wird in die Kappe eingezogen, um die Flasche abzudichten.
- Erhältlich in Großpackungen
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 150 ml |
Material | LDPE |
Anzahl pro Packung | 10 |
Closure Included | Ja |
Form | Rund |
Höhe (metrisch) | 120 mm |
Durchmesser (metrisch) | 59 mm |
Verschlusstyp | Schwenkbare Düse |
Dokumentation
Product Information
Product Information
Product information
DateigrößeVersion: 2 MB
Product information
DateigrößeVersion: 3 MB
Scientific Resources
Brochures
Cosmetic and chemical industries
DateigrößeVersion: 3.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Runde Flaschen aus LDPE mit Schwenkdüse >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur