Learn More
Azlon™ Rundflaschen aus LDPE mit Tropfverschluss mit Ausguss Artikelnummer.: 10709385
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ Rundflaschen aus LDPE mit Tropfverschluss mit Ausguss
Artikelnummer. 10709385
60 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Artikelnummer. 10709385
Marke: Azlon BGE820PNC
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Als Tropf- oder Dosierflaschen geeignet. Azlon™ Runde Flaschen aus LDPE mit Tropfverschluss mit Ausguss zeichnen sich durch einen gefassten Dichtungsverschluss aus und lassen sich zur Anpassung der Durchflussrate entsprechend zuschneiden.
Als Tropfflasche oder Dispensierflasche zu verwenden.AzlonTM Rundflaschen aus LDPE mit Tropfverschluss mit Ausguss verfügen über eine unverlierbare Dichtkappe und lassen sich zum Anpassen der Durchflussrate zuschneiden.
  • Runde LDPE-Flaschen mit Tropfverschluss mit Ausguss
  • Widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2,03 oz.
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Als Tropf- oder Dispenserflasche verwendet
Enthält Tropfverschluss mit Ausguss
Material LDPE
Menge 10/Packung
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Schmal, mit Gewinde
Form Rund
Höhe (metrisch) 109 mm
Produkttyp Spenderflaschen
Zur Verwendung mit (Geräte) Als Tropf- oder Dispenserflasche verwendet
Höhe (angloamerikanisch) 4,21 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28/R4
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss mit Tropfspitze
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Name des Produkts
Azlon™ Rundflaschen aus LDPE mit Tropfverschluss mit Ausguss >