Learn More
Azlon™ Azlon™ bedruckte LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme. Azlon™ Bedruckte LDPE-Waschflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter, unentfernbar mit sieben gängigen Laborlösungsmitteln, den jeweiligen Gefahrensymbolen und CAS-Nummern unauslöschlich bedruckt.
Marke: Azlon™ WGF500
Beschreibung
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme.Bedruckte AzlonTM LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter, sieben gängigen Laborlösungsmitteln, den jeweiligen Gefahrensymbolen und CAS-Nummern unentfernbar bedruckt.
- Gekennzeichnete Spritzflaschen für ein einfache Identifizierung des Inhalts
- Schmales Design für eine bequeme Handhabung und einfacheren Gebrauch
- Ausgestattet mit farbcodierten Verschlüssen aus Polypropylen
- Verschluss mit präziser Strahlspitzenöffnung für genaue Steuerung
Spezifikation
250 ml | |
Zur leichten Identifikation von Inhalten | |
LDPE | |
Weiß | |
Nicht autoklavierbar | |
Rund | |
Destilliertes Wasser | |
54mm |
Durchscheinend | |
Farbcodierter Polypropylenverschluss | |
5/Packung | |
Ja | |
Eng | |
152 mm | |
Polypropylen | |
Kappe |