Learn More
Azlon™ DIY-Sicherheitsspritzflaschen aus LDPE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlusstyp:
Dampfentlüftung
Verschlusskappe ohne Belüftung
Verschlussfarbe:
Diverse
Weiß
Beschreibung
Erstellen Sie individuelle Etiketten für diese LDPE-Spritzflaschen zum Selbstbeschriften.Die bedruckten Azlon™ DIY-Sicherheitsspritzflaschen aus LDPE werden mit selbstklebenden Gefahrenetiketten geliefert und eignen sich ideal für verschiedenste Anwendungen in den Bereichen Flüssigkeitsaufbewahrung und Probenahme.Die DripLok™ Kappen mit Dampfentlüftung bieten erhöhte Sicherheit bei flüchtigen Lösungsmitteln.
- Spritzflaschen zum Selbstbeschriften mit leerem Beschriftungsfeld
- Unlöschbar in drei Sprachen bedruckt (Englisch, Französisch und Deutsch)
- Mit selbstklebenden Gefahrenetiketten
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16,91 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 38mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 34mm |
Enthält | Weiße Kappe, selbstklebende Sicherheitszeichen, leeres Etikett |
Material | LDPE |
Menge | 5/Pckg. |
Temperaturbereich (metrisch) | –50 bis 80 °C |
Verschlussfarbe | Weiß |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Product Information
Product information
DateigrößeVersion: 5.2 MB
Product information
DateigrößeVersion: 2.8 MB
Product information
DateigrößeVersion: 3.7 MB
Product information
DateigrößeVersion: 3 MB
Product Updates
Azlon Vented Washbottle
DateigrößeVersion: 6 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ DIY-Sicherheitsspritzflaschen aus LDPE >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur