Learn More
Azlon™ mehrsprachig bedruckte Spülflaschen mit Sicherheitsentlüftung Artikelnummer.: 12116230
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ mehrsprachig bedruckte Spülflaschen mit Sicherheitsentlüftung
Artikelnummer. 12116230
250 ml, I.M.S., Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch, Gelb
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Ethanol
I. M. S.
I.M.S.
Isopropanol
Methanol
Beschreibung:
Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
Region 2: Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Englisch
Region 3: Russisch, Polnisch, Deutsch, Englisch
Region 4: Arabisch, Französisch, Englisch
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Artikelnummer. 12116230
Marke: Azlon WGW534VTML
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern und verwenden Sie eine Vielzahl von Lösungsmitteln mit mehrsprachigen Etiketten für mehr Sicherheit. Die mehrsprachige Azlon LDPE-Spritzflaschen mit Belüftung sind in vier verschiedenen Kombinationen für die mehrsprachige Beschriftung erhältlich. Etiketten mit Lösungsmittelgehalt entsprechen farbkodierten Deckeln für eine einfache Identifizierung in einer Vielzahl von Umgebungen.
  • Weithals-Spritzflaschen mit mehrsprachiger Beschriftung und patentiertem DripLok™ Dampfentlüftungsventil, das Lösungsmittelleckagen verhindert
  • Unlöschbar in vier Sprachen bedruckt (Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch)
  • Wählen Sie aus fünf Lösungsmitteletiketten, alle mit neuen global harmonisierten Symbolen, NFPA-Diamant, R-Sätzen und Sicherheitshinweisen
  • Mit farbkodierten, einteiligen PP-Verschlüssen, die ihre Form bei Gebrauch beibehalten
  • Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
Enthält Polypropylen-Kappen und farbige Tülle mit Feindüsenende zur genauen Kontrolle des Strahls
Material LDPE
Länge (metrisch) 25.4 cm
Menge 5/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) –50 bis 80 °C
Breite (metrisch) 24.1 cm
Verschlussfarbe Gelb
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Höhe (metrisch) 5,6 cm
Produkttyp Spritzflasche mit mehrsprachigem Aufdruck
Chemical Label I.M.S.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Kappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Safety Venting Wash Bottles
    Product Information
    Brochures
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Azlon™ mehrsprachig bedruckte Spülflaschen mit Sicherheitsentlüftung >