Learn More
Azlon™ Azlon™ quadratische, durchscheinende, graduierte HDPE-Flaschen mit blauen Schraubverschlüssen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Beschreibung
- Platzsparende Bauweise
- Leichte quadratische Flaschen mit Stopfendichtung und blauem Schraubverschluss
- Eingeprägte Graduierungen für ungefähre Volumenmessung
- Hals mit Innendurchmesser: 58 mm
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Quadratisch |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 58 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Verwendung in Flüssigkeiten oder Feststoffen |
Enthält | Stopfendichtung und blauer Schraubdeckel |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 94 mm |
Anzahl pro Packung | 5/Packung |
Breite (metrisch) | 75 mm |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Product Information
Product information
DateigrößeVersion: 2 MB
Product information
DateigrößeVersion: 3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Azlon™ quadratische, durchscheinende, graduierte HDPE-Flaschen mit blauen Schraubverschlüssen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur