Learn More
Azlon™ Runde Weithalsflaschen aus HDPE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Beschreibung
Diese runden Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen bei der Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme. Runde AzlonTM HDPE-Weithalsflaschen sind gemäß den EU- und US-Vorschriften für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.
- Durchscheinende, steife Flaschen aus HDPE mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen
- Auslaufsichere Ausführung ohne Auskleidung
- Glatte Innenkontur für effizientes Ausgießen und einfaches Reinigen
- Strapazierfähig und sehr langlebig
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen zur Lagerung von Flüssigkeiten, Medienaufbereitung und Probenahme
- Gute chemische Beständigkeit
- Lieferung in Schrumpffolienpackung
- S. P.I. Recyclingcodes
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1,01 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 22 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für eine Vielzahl von Anwendungen zur Lagerung von Flüssigkeiten, Medienaufbereitung und Probenahme |
Material | HDPE |
Anzahl pro Packung | 10/Packung |
Verschlussfarbe | Durchscheinend |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Runde Weithalsflaschen aus HDPE >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur