Learn More
Azlon Azlon™ runde HDPE-Flaschen, Enghals
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
30 ml
60 mL
60 ml
100 mL
100 ml
125 mL
125 ml
150 ml
250 ml
500 mL
500 ml
1000 mL
1000 ml
2000 mL
2000 ml
Anzahl pro Packung:
10/PK
10/Packung
110
1200
30
350
420
5/PK
5/Packung
60
800
Beschreibung
In diesen haltbaren Kunststoffflaschen lassen sich zahlreiche Flüssigkeiten lagern.Azlon™ Runde Enghalsflaschen aus HDPE weisen eine allgemein gute chemische Beständigkeit auf und sind gemäß den Vorgaben aus der EU und den USA für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
- Durchscheinende, steife Flaschen aus HDPE mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen
- Leicht, aber sehr strapazierfähig im Einsatz
- Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
- Großpackungen enthalten die gleiche Anzahl an Flaschen und Verschlüssen, die separat verpackt sind
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 13mm |
Material | HDPE |
Anzahl pro Packung | 10/Packung |
Verschlussfarbe | Durchscheinend |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Eng |
Form | Rund |
Höhe (metrisch) | 66 mm |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Product Information
Product information
DateigrößeVersion: 2 MB
Product information
DateigrößeVersion: 3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon Azlon™ runde HDPE-Flaschen, Enghals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur