Learn More
Cowie Technology™ Dickwandige PTFE-Manschette, B-Länge für Europa
Zum Einführen zwischen Standard-Glasschliffverbindungen, damit Schmierfett überflüssig wird. Cowie Technology Dickwandige PTFE-Manschette, B-Länge für Europa, für Hochvakuum-Anwendungen.
Marke:  Cowie Technology™ 020.024
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12368029
  • 35.10 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus PTFE, mit einer kräftigen Schulterpartie für eine einfache Handhabung und einer insgesamt robusten Konstruktion für wiederholte Einsätze.
  • Selbstlösende Dichtung zur Vermeidung von Verklebungen
  • Hochvakuumtauglich durch den Einsatz von querliegenden, trapezförmigen Dichtringen an den Kontaktflächen
  • Verwendbar bis zu 280 °C (540 °F)
  • Undichtheitsrate: <1 x 10-4 torr, Liter, Sec-1
  • Kein Fett mehr erforderlich
  • Die Manschetten sind inert
Spezifikation
Spezifikation
Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln
PTFE
-200 bis +280 °C
24/29
Glasschliffverbindungen
5/Packung
0.5 mm
Starr
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cowie Technology™ Dickwandige PTFE-Manschette, B-Länge für Europa >