Learn More
Cowie Technology™ Dickwandige PTFE-Manschette, B-Länge für Europa
Zum Einführen zwischen Standard-Glasschliffverbindungen, damit Schmierfett überflüssig wird. Cowie Technology Dickwandige PTFE-Manschette, B-Länge für Europa, für Hochvakuum-Anwendungen.
Marke: Cowie Technology™ 020.019
Beschreibung
Hergestellt aus PTFE, mit einer kräftigen Schulterpartie für eine einfache Handhabung und einer insgesamt robusten Konstruktion für wiederholte Einsätze.- Selbstlösende Dichtung zur Vermeidung von Verklebungen
- Hochvakuumtauglich durch den Einsatz von querliegenden, trapezförmigen Dichtringen an den Kontaktflächen
- Verwendbar bis zu 280 °C (540 °F)
- Undichtheitsrate: <1 x 10-4 torr, Liter, Sec-1
- Kein Fett mehr erforderlich
- Die Manschetten sind inert
Spezifikation
Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln | |
PTFE | |
-200 bis +280 °C | |
19/26 |
Glasschliffverbindungen | |
5/Packung | |
0.5 mm | |
Starr |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cowie Technology™ Dickwandige PTFE-Manschette, B-Länge für Europa >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur