Learn More
Azlon™ Enghals-Saugflasche aus HDPE
Click to view available options
Fassungsvermögen:50 l; schmaler Hals
Beschreibung
For Use With: For bench top dispensing of common laboratory liquids/distilled water etc.
- Erhöhte Graduierung und transluzente Farbe
- Leichtgängige, auslaufsichere Absperrhähne
- Robuster Tragegriff sorgt für einfachen Transport
- Schraubverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Entspricht den US-FDA-Richtlinien für Lebensmittelkontakt
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 13 gal. |
Kapazität (metrisch) | 50 L |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 80 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Abfüllen von gängigen Laborflüssigkeiten/destilliertem Wasser usw. auf der Arbeitsfläche |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 700 mm |
Enthält | Verschluss |
Material | HDPE |
Flaschenhalstyp | Enghals |
Produkttyp | Saugflasche |
Form | Rund |
Dokumentation
Product Information
Product Information
Product information
DateigrößeVersion: 3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Enghals-Saugflasche aus HDPE >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur