Learn More
Azlon™ Enghals-Saugflasche aus HDPE Artikelnummer.: 10515715
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ Enghals-Saugflasche aus HDPE
Artikelnummer. 10515715
Fassungsvermögen:25 l; schmaler Hals
Click to view available options
Fassungsvermögen:25 l; schmaler Hals
Artikelnummer. 10515715
Marke: Azlon BGH038
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Zum Abfüllen von gängigen Laborflüssigkeiten/destilliertem Wasser usw. auf der Arbeitsfläche
For Use With: For bench top dispensing of common laboratory liquids/distilled water etc.
  • Erhöhte Graduierung und transluzente Farbe
  • Leichtgängige, auslaufsichere Absperrhähne
  • Robuster Tragegriff sorgt für einfachen Transport
  • Schraubverschluss zur sicheren Aufbewahrung
  • Entspricht den US-FDA-Richtlinien für Lebensmittelkontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 6,6 gal.
Kapazität (metrisch) 25 L
Innendurchmesser (metrisch) Hals 80 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Abfüllen von gängigen Laborflüssigkeiten/destilliertem Wasser usw. auf der Arbeitsfläche
Höhe (metrisch) mit Verschluss 580 mm
Enthält Verschluss
Material HDPE
Flaschenhalstyp Enghals
Produkttyp Saugflasche
Form Rund
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Enghals-Saugflasche aus HDPE >