Beschreibung
For Use With: For easy placement on shelves or bench top; Autoclavable; Color: White (Translucent)
- Erhöhte Graduierung und transluzente Farbe unterstützen visuelle Volumenbewertung
- Der belastbare, auslaufsichere Hochleistungsabsperrhahn öffnet und schließt mit einer viertel Umdrehung
- Gegossener integraler Tragegriff sorgt für einfachen Transport
- Autoklavierbar aufgrund der Polypropylenzusammensetzung
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Zertifizierungen und Gütesiegel
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1,3 gal. |
Kapazität (metrisch) | 5 l |
Farbe | Weiß (durchscheinend) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur einfachen Platzierung in Regalen oder auf Werkbänken |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 270 mm |
Enthält | Verschluss, eingeformter Tragegriff |
Material | Polypropylen |
Produkttyp | Saugflasche |
Form | Achteckig |
Dokumentation
Product Information
Product Information
Product information
DateigrößeVersion: 3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Polypropylen, Hochleistungs-Saugflasche >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur